3-Fluorbenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3650-25G
APOSPC3650-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3650-25G
3-Fluorbenzylalkohol 98%
3-Fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₇FO
Siedepunkt: 201 °C
Dichte: 1,166 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 90 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004631
CAS-Nummer: 456-47-3
EINECS: 207-265-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge