5-Chloro-3-fluoro-2-(methylamino)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC3655-1G
APOSPC3655-1GEA 176 EUR InStock
APOSPC3655-1G
5-Chloro-3-fluoro-2-(methylamino)pyridine
5-Chloro-3-fluoro-2-(methylamino)pyridine
Formel: C₆H₆ClFN₂
MDL Number: MFCD09878437
CAS-Nummer: 220714-72-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge