3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3656-250MG
APOSPC3656-250MGEA 49.3 EUR InStock
APOSPC3656-250MG
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzeneboronic acid
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₄S
MW: 218.01 g/mol
Melting Pt: 103…104 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09878323
CAS-Nummer: 648904-83-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge