Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Fluorbenzylamin 95%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC3670-25G PC3670-100G
APOSPC3670-25GEA 68.3 EUR InStock
APOSPC3670-25G APOSPC3670-100G
2-Fluorbenzylamin 95%
2-Fluorbenzylamin


Formel: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Siedepunkt: 73…75 °C/13mmHg
Dichte: 1.095 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 67 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008107
CAS-Nummer: 89-99-6
EINECS: 201-957-9
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge