Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Fluoroethylamine hydrochloride 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC3677-1G PC3677-25G PC3677-5G
APOSPC3677-1GEA 66.7 EUR InStock
APOSPC3677-1G APOSPC3677-25G APOSPC3677-5G
2-Fluoroethylamine hydrochloride 98%
2-Fluoroethylamine hydrochloride


Formel: C₂H₆FN·HCl
Melting Pt: 99…103 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008161
CAS-Nummer: 460-08-2
EINECS: 207-302-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge