Ethyl-[4-(trifluormethyl)phenyl]acetat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC3679-25G
APOSPC3679-25GEA 150 EUR InStock
APOSPC3679-25G
Ethyl-[4-(trifluormethyl)phenyl]acetat 96%
Ethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
Formel: C₁₁H₁₁F₃O₂
MW: 232.20 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07779351
CAS-Nummer: 721-63-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge