3-Fluorbenzylisothiocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3721M-1G PC3721M-5G
APOSPC3721M-1GEA 63.8 EUR InStock
APOSPC3721M-1G APOSPC3721M-5G
3-Fluorbenzylisothiocyanat 97%
3-Fluorbenzylisothiocyanat
Formel: C₈H₆FNS
Siedepunkt: 138 °C/16mmHg
Dichte: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00060406
CAS-Nummer: 63351-94-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge