6-Fluoro-4-chromanone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3728P-1G
APOSPC3728P-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3728P-1G
6-Fluoro-4-chromanone 98%
6-Fluoro-4-chromanone
Formel: C₉H₇FO₂
Melting Pt: 114…116 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038654
CAS-Nummer: 66892-34-0
EINECS: 266-511-8
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge