Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-Fluorcytosin 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

PC3735-100G PC3735-25G PC3735-250G
APOSPC3735-100GEA 34.8 EUR InStock
APOSPC3735-100G APOSPC3735-25G APOSPC3735-250G
5-Fluorcytosin 98%
5-Fluorcytosin


Formel: C₄H₄FN₃O
MW: 129.09 g/mol
Siedepunkt: 298
Melting Pt: 298…300 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006035
CAS-Nummer: 2022-85-7
EINECS: 217-968-7
Merck Index: 13,04151
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge