2-Vinylhexafluoroisopropanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC3737-5G
APOSPC3737-5GEA 237 EUR InStock
APOSPC3737-5G
2-Vinylhexafluoroisopropanol
2-Vinylhexafluoroisopropanol
Formel: C₅H₄F₆O
Siedepunkt: 73…74 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038371
CAS-Nummer: 19701-19-0
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge