5-Fluor-8-chinolinol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC3756W-250MG
APOSPC3756W-250MGEA 155 EUR InStock
APOSPC3756W-250MG
5-Fluor-8-chinolinol 95%
5-Fluor-8-chinolinol
Formel: C₉H₆FNO
Melting Pt: 110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059754
CAS-Nummer: 387-97-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge