5-Fluorindol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3758-5G PC3758-1G
APOSPC3758-5GEA 30.6 EUR InStock
APOSPC3758-5G APOSPC3758-1G
5-Fluorindol 98%
5-Fluorindol
Formel: C₈H₆FN
MW: 135.14 g/mol
Siedepunkt: 85
Melting Pt: 45…48 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005671
CAS-Nummer: 399-52-0
EINECS: 206-917-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge