2-Amino-6-(trifluoromethylthio)benzothiazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3767-100MG
APOSPC3767-100MGEA 26.1 EUR InStock
APOSPC3767-100MG
2-Amino-6-(trifluoromethylthio)benzothiazole
2-Amino-6-(trifluoromethylthio)benzothiazole
Formel: C₈H₅F₃N₂S₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00665748
CAS-Nummer: 326-45-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge