1,2-Dibrom-1,1-dichlor-2,2-difluorethan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3783-25G
APOSPC3783-25GEA 499 EUR InStock
APOSPC3783-25G
1,2-Dibrom-1,1-dichlor-2,2-difluorethan 97%
1,2-Dibrom-1,1-dichlor-2,2-difluorethan
Formel: C₂Br₂Cl₂F₂
Siedepunkt: 117 °C
Melting Pt: 46 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039319
CAS-Nummer: 558-57-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge