2-Bromo-4-fluoro-5-methylaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3785-5G
APOSPC3785-5GEA 87 EUR InStock
APOSPC3785-5G
2-Bromo-4-fluoro-5-methylaniline 97%
2-Bromo-4-fluoro-5-methylaniline
Formel: C₇H₇BrFN
Melting Pt: 65…67 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11042843
CAS-Nummer: 1065076-39-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge