Dimethyl threo-2-bromo-3-fluorosuccinate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC3795-100MG
APOSPC3795-100MGEA 91.9 EUR InStock
APOSPC3795-100MG
Dimethyl threo-2-bromo-3-fluorosuccinate
Dimethyl threo-2-bromo-3-fluorosuccinate
Formel: C₆H₈BrFO₄
Dichte: 1,3328 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093313
CAS-Nummer: 36875-34-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge