Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Poly(chlortrifluorethylen) 800

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

PC3816B-1LB PC3816B-4LB
APOSPC3816B-1LBEA 1360 EUR InStock
APOSPC3816B-1LB APOSPC3816B-4LB
Poly(chlortrifluorethylen) 800
Poly(chlortrifluorethylen) 800


Formel: (C₂ClF₃)n
MW: 800 g/mol
Dichte: 1.945 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 9002-83-9
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge