4-Brom-5-fluor-2-nitroanilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3817-500MG
APOSPC3817-500MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3817-500MG
4-Brom-5-fluor-2-nitroanilin 97%
4-Brom-5-fluor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₄BrFN₂O₂
Melting Pt: 168…170 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11101433
CAS-Nummer: 153505-36-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge