3-Cyano-5-fluorobenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3859-5G
APOSPC3859-5GEA 95.7 EUR InStock
APOSPC3859-5G
3-Cyano-5-fluorobenzoic acid 98%
3-Cyano-5-fluorobenzoic acid
Formel: C₈H₄FNO₂
Melting Pt: 171…173 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663717
CAS-Nummer: 327056-74-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge