5-Fluor-2-nitrobenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3885D-100G PC3885D-250G PC3885D-25G
APOSPC3885D-100GEA 108 EUR InStock
APOSPC3885D-100G APOSPC3885D-250G APOSPC3885D-25G
5-Fluor-2-nitrobenzaldehyd 98%
5-Fluor-2-nitrobenzaldehyd
Formel: C₇H₄FNO₃
Siedepunkt: 153 °C/23mmHg
Melting Pt: 93…96 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153175
CAS-Nummer: 395-81-3
EINECS: 206-903-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge