Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,2,2-Trifluorethyltrifluormethansulfonat 97%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC3903-25G PC3903-5G PC3903-100G
APOSPC3903-25GEA 27.7 EUR InStock
APOSPC3903-25G APOSPC3903-5G APOSPC3903-100G
2,2,2-Trifluorethyltrifluormethansulfonat 97%
2,2,2-Trifluorethyltrifluormethansulfonat
Powerful trifluoroethylating agent; Useful for synthesis offluorinated amino acids, ask for references.


Formel: C₃H₂F₆O₃S
Siedepunkt: 91 °C
Dichte: 1,611 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00671579
CAS-Nummer: 6226-25-1
EINECS: 458-390-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge