5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC3924-1G PC3924-25G PC3924-5G
APOSPC3924-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3924-1G APOSPC3924-25G APOSPC3924-5G
5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₂BrClF₂O₂S
Melting Pt: 34…36 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01940424
CAS-Nummer: 287172-61-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge