1-Fluoro-2-(2-nitrovinyl)benzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3988-5G
APOSPC3988-5GEA 159 EUR InStock
APOSPC3988-5G
1-Fluoro-2-(2-nitrovinyl)benzene 98%
1-Fluoro-2-(2-nitrovinyl)benzene
Formel: C₈H₆FNO₂
Melting Pt: 55…57 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00042451
CAS-Nummer: 399-25-7
EINECS: 206-915-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge