4-Fluorobenzo[b]furan-7-boronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC400001-1G
APOSPC400001-1GEA 942 EUR InStock
APOSPC400001-1G
4-Fluorobenzo[b]furan-7-boronic acid 95%
4-Fluorobenzo[b]furan-7-boronic acid
Formel: C₈H₆BFO₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11109423
CAS-Nummer: 1204580-77-7
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge