(3-Ethynyl-4-fluorophenoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC400022-250MG
APOSPC400022-250MGEA 220 EUR InStock
APOSPC400022-250MG
(3-Ethynyl-4-fluorophenoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
(3-Ethynyl-4-fluorophenoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
Formel: C₁₄H₁₉FOSi
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31536740
CAS-Nummer: 2187435-17-0
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge