2-(2-Bromoethynyl)-4-chloro-1-fluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC400029-250MG
APOSPC400029-250MGEA 567 EUR InStock
APOSPC400029-250MG
2-(2-Bromoethynyl)-4-chloro-1-fluorobenzene
2-(2-Bromoethynyl)-4-chloro-1-fluorobenzene
Formel: C₈H₃BrClF
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31536747
CAS-Nummer: 2187434-97-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge