5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC400030-500MG PC400030-250MG
APOSPC400030-500MGEA 294 EUR InStock
APOSPC400030-500MG APOSPC400030-250MG
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Formel: C₇H₄F₂N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18256046
CAS-Nummer: 1211540-57-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge