8-Fluoro-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC400045-1G
APOSPC400045-1GEA 191 EUR InStock
APOSPC400045-1G
8-Fluoro-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one 95+%
8-Fluoro-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one
Formel: C₈H₅FN₂OS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31561223
CAS-Nummer: 1597549-01-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge