4-(3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)-2-hydroxybenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC400068-250MG
APOSPC400068-250MGEA 536 EUR InStock
APOSPC400068-250MG
4-(3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)-2-hydroxybenzaldehyde
4-(3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)-2-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₉H₅F₃N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30468740
CAS-Nummer: 308085-25-8
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge