tert-Butyl (5-chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC400125-250MG
APOSPC400125-250MGEA 369 EUR InStock
APOSPC400125-250MG
tert-Butyl (5-chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methylcarbamate
tert-Butyl (5-chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methylcarbamate
Formel: C₁₂H₁₅ClF₂N₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31621171
CAS-Nummer: 2231675-32-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge