2-Bromo-5-fluoronicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC400184-250MG
APOSPC400184-250MGEA 220 EUR InStock
APOSPC400184-250MG
2-Bromo-5-fluoronicotinic acid
2-Bromo-5-fluoronicotinic acid
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11870208
CAS-Nummer: 38186-89-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge