6-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC400532-1G PC400532-250MG
APOSPC400532-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSPC400532-1G APOSPC400532-250MG
6-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
6-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Formel: C5H4F3N3
Melting Pt: 165…170 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08436657
CAS-Nummer: 672-41-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge