(1S,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC400537-1G
APOSPC400537-1GEA 39.3 EUR InStock
APOSPC400537-1G
(1S,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95+%
(1S,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₄H₅FO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19237459
CAS-Nummer: 127199-14-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge