tert-Butyl (4-(difluoromethyl)pyridin-2-yl)carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC400549-1G
APOSPC400549-1GEA 1430 EUR InStock
APOSPC400549-1G
tert-Butyl (4-(difluoromethyl)pyridin-2-yl)carbamate
tert-Butyl (4-(difluoromethyl)pyridin-2-yl)carbamate
Formel: C₁₁H₁₄F₂N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26404019
CAS-Nummer: 1419221-63-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge