α-Fluorostyrene
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC400564-1G
APOSPC400564-1GEA 1030 EUR InStock
APOSPC400564-1G
α-Fluorostyrene
α-Fluorostyrene
Formel: C₈H₇F
Siedepunkt: 45…46 °C (14 mm Hg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27501035
CAS-Nummer: 696-31-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge