1-[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]-5-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-Indole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC400569-1G
APOSPC400569-1GEA 1270 EUR InStock
APOSPC400569-1G
1-[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]-5-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-Indole
1-[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]-5-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-Indole
Formel: C₂₀H₃₁BFNO₂Si
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22690780
CAS-Nummer: 1148004-02-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge