2-(3,4-Difluorophenyl)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC400701-5G
APOSPC400701-5GEA 422 EUR InStock
APOSPC400701-5G
2-(3,4-Difluorophenyl)ethanol 97%
2-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₈F₂O
Siedepunkt: 69 °C/0,1mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143061
CAS-Nummer: 286440-92-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge