3-Fluor-5-hydroxybenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC400705-25G
APOSPC400705-25GEA 119 EUR InStock
APOSPC400705-25G
3-Fluor-5-hydroxybenzonitril 97%
3-Fluor-5-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₄FNO
MDL Number: MFCD09972133
CAS-Nummer: 473923-95-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge