5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC400730-25G
APOSPC400730-25GEA 85.7 EUR InStock
APOSPC400730-25G
5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine 98%
5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₂BrClFN
Melting Pt: 60 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09834365
CAS-Nummer: 38185-56-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge