5-Fluoropyrimidin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC400734-5G
APOSPC400734-5GEA 133 EUR InStock
APOSPC400734-5G
5-Fluoropyrimidin-2-amine
5-Fluoropyrimidin-2-amine
Formel: C4H4FN3
Melting Pt: 192…193 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11846500
CAS-Nummer: 1683-85-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge