3-(1H,1H-Nonafluoropentyl)-4-methylcyclopentane-1,1-dicarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC4009-250MG
APOSPC4009-250MGEA 242 EUR InStock
APOSPC4009-250MG
3-(1H,1H-Nonafluoropentyl)-4-methylcyclopentane-1,1-dicarboxylic acid
3-(1H,1H-Nonafluoropentyl)-4-methylcyclopentane-1,1-dicarboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₃F₉O₄
Melting Pt: 130…131 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01320755
CAS-Nummer: 20116-32-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge