Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Fluorbenzamidin Hydrochlorid 97%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC401011-1G PC401011-5G PC401011-10G
APOSPC401011-1GEA 53.8 EUR InStock
APOSPC401011-1G APOSPC401011-5G APOSPC401011-10G
4-Fluorbenzamidin Hydrochlorid 97%
4-Fluorbenzamidin Hydrochlorid


Formel: C₇H₈ClFN₂
Melting Pt: 221 °C
MDL Number: MFCD04114421
CAS-Nummer: 456-14-4
UN: 2811
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge