Ethyl 2-[[2-cyano-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]amino]acetate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC401039-1G
APOSPC401039-1GEA 364 EUR InStock
APOSPC401039-1G
Ethyl 2-[[2-cyano-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]amino]acetate
Ethyl 2-[[2-cyano-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]amino]acetate
Formel: C₁₁H₁₀F₃N₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25970571
CAS-Nummer: 1449117-68-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge