2-Cyano-3-phenylsulphanyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC401043-1G
APOSPC401043-1GEA 371 EUR InStock
APOSPC401043-1G
2-Cyano-3-phenylsulphanyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Cyano-3-phenylsulphanyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₁₃H₇F₃N₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25970575
CAS-Nummer: 1449117-61-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge