4,4-Difluoropiperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC401503-1G
APOSPC401503-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC401503-1G
4,4-Difluoropiperidine 97%
4,4-Difluoropiperidine
Formel: C₅H₉F₂N
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03094281
CAS-Nummer: 21987-29-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge