tert-Butyl 3-(bromomethyl)-5-fluoro-1H-indazole-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC402003-250MG
APOSPC402003-250MGEA 539 EUR InStock
APOSPC402003-250MG
tert-Butyl 3-(bromomethyl)-5-fluoro-1H-indazole-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(bromomethyl)-5-fluoro-1H-indazole-1-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₄BrFN₂O₂
MW: 329.165 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10696845
CAS-Nummer: 944904-75-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge