Methyl 7-fluoro-1H-indazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC402008-250MG
APOSPC402008-250MGEA 140 EUR InStock
APOSPC402008-250MG
Methyl 7-fluoro-1H-indazole-4-carboxylate
Methyl 7-fluoro-1H-indazole-4-carboxylate
Formel: C₉H₇FN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21607513
CAS-Nummer: 1079993-19-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge