3-(Aminomethyl)-6-fluoro-1H-indole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC402016-1G
APOSPC402016-1GEA 982 EUR InStock
APOSPC402016-1G
3-(Aminomethyl)-6-fluoro-1H-indole 96%
3-(Aminomethyl)-6-fluoro-1H-indole
Formel: C₉H₉FN₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06657116
CAS-Nummer: 887582-19-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge