2,2,2-Trifluoro-1-(1H-indol-5-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC402020-250MG
APOSPC402020-250MGEA 306 EUR InStock
APOSPC402020-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-indol-5-yl)ethanone
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-indol-5-yl)ethanone
Formel: C₁₀H₆F₃NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13173250
CAS-Nummer: 170366-90-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge