(4-Fluorophenyl)(1H-indol-7-yl)methanone
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC402021-250MG
APOSPC402021-250MGEA 582 EUR InStock
APOSPC402021-250MG
(4-Fluorophenyl)(1H-indol-7-yl)methanone
(4-Fluorophenyl)(1H-indol-7-yl)methanone
Formel: C₁₅H₁₀FNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13177625
CAS-Nummer: 405275-40-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge